Triisopropylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
233781-10G 233781-50G
SIAL233781-10GEA 47.8 EUR
SIAL233781-10G SIAL233781-50G
Triisopropylsilan, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
Molecular Weight: 158,36 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00009657
CAS-Nummer: 6485-79-6