Triisopropylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS17975.5 SILS17975.25 SILS17975.100
SILNSILS17975.5EA 0 EUR
SILNSILS17975.5 SILNSILS17975.25 SILNSILS17975.100
Triisopropylsilan
Triisopropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
Molecular Weight: 158,36 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00009657
CAS-Nummer: 6485-79-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR