Triethylsilan 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

212920050 212920250 212921000 212925000
ACRO212920050EA 32 EUR
ACRO212920050 ACRO212920250 ACRO212921000 ACRO212925000
Triethylsilan 99%
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Molecular Weight: 116,28 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -156,9 °C
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009018
CAS-Nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR