Triethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18806.0010 8.18806.0050
8.18806.0010EA 55.8 EUR
8.18806.0010 8.18806.0050
Triethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Molecular Weight: 116,28 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –156,9 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009018
CAS-Nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 116.28 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4117 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid