Triethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
230197-25G 230197-5G 230197-100G
SIAL230197-25GEA 84.6 EUR
SIAL230197-25G SIAL230197-5G SIAL230197-100G
Triethylsilan, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Molecular Weight: 116.28 g/mol
Siedepunkt: 107
Schmelzpunkt: –156.9 °C
Dichte: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009018
CAS-Nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3 II