Triethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

467448-100ML 467448-25ML
SIAL467448-100MLEA 196 EUR
SIAL467448-100ML SIAL467448-25ML
Triethylsilan, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –156,9 °C
Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009018
CAS-Nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR