Triethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS17575.10
SILS17575.25
SILS17575.250
SILNSILS17575.10EA
0
EUR
SILNSILS17575.10
SILNSILS17575.25
SILNSILS17575.250
Triethylsilan
Triethylsilane
Formel:
C₆H₁₆Si Molecular Weight: 116,28 g/mol Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –156,9 °C Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –3 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00009018 CAS-Nummer: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...