Tripropylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: Tri-n-propylsilane

SILS20775.5 SILS20775.25
SILNSILS20775.5EA 0 EUR
SILNSILS20775.5 SILNSILS20775.25
Tripropylsilan
Tripropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
Molecular Weight: 158,36 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7723 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009358
CAS-Nummer: 998-29-8
EINECS: 213-649-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR