Trimethylsilylacetylen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilylethin
A12856.14 A12856.06 A12856.22
A12856.14EA 195 EUR
A12856.14 A12856.06 A12856.22
Trimethylsilylacetylen ≥98%
Trimethylsilylacetylen
Purity: 98% CAS No.: 1066-54-2 Molecular Formula: C5H10Si Formula Weight: 98.22 Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 52-53° Beilstein Reference: 906752 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008569
Formel: C₅H₁₀Si
Molecular Weight: 98,22 g/mol
Siedepunkt: 52…53 °C
Dichte: 0,710
Flammpunkt: <–34 °C (–29 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008569
CAS-Nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
ADR: 3,II