Trimethylsilylacetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylsilylethin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
218170-1G 218170-25G 218170-5G 218170-100G
SIAL218170-1GEA 27.6 EUR
SIAL218170-1G SIAL218170-25G SIAL218170-5G SIAL218170-100G
Trimethylsilylacetylen, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylacetylen
Formel: C₅H₁₀Si
Molecular Weight: 98.22 g/mol
Siedepunkt: 53
Dichte: 0.7111 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –34 °C
MDL: MFCD00008569
CAS-Nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9