Tetrabutylzinn ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetra-n-butylzinn, Tetrabutylstannan
14115.22
14115.36
14115.22EA
52.4
EUR
14115.22
14115.36
Tetrabutylzinn ≥95%
Tetrabutylzinn
Purity: 95%
CAS No.: 1461-25-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4Sn
Formula Weight: 347.17
Flash Point: 107°(225°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.057
Refractive Index: 1.474
Odour: Mild
Melting Point: -97°
Boiling Point: 144-146°/10mm
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009422
Formel:
C₁₆H₃₆Sn Molecular Weight: 347,17 g/mol Siedepunkt: 144…146 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 1,057 Flammpunkt: 107 °C (225 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009422 CAS-Nummer: 1461-25-2 EINECS: 215-960-8 UN: 2788 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...