Tetrabutylzinn zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetra-n-butylzinn, Tetrabutylstannan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08278.0025 8.08278.0100
8.08278.0025EA 26.2 EUR
8.08278.0025 8.08278.0100
Tetrabutylzinn zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylzinn
Formel: C₁₆H₃₆Sn
Molecular Weight: 347,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009422
CAS-Nummer: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.008 g/l (20 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 347.15 g/mol
Boiling Point 140 °C (10 hPa)
Vapor Pressure 0.0014 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)