Tetrabutylzinn ≥93%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetra-n-butylzinn, Tetrabutylstannan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T6008-100G-A T6008-5G-A
SIALT6008-100G-AEA 60.9 EUR
SIALT6008-100G-A SIALT6008-5G-A
Tetrabutylzinn ≥93%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylzinn
Formel: C₁₆H₃₆Sn
Molecular Weight: 347,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009422
CAS-Nummer: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1,III