Tetraethylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

SILS15500.10 SILS15500.25
SILNSILS15500.10EA 0 EUR
SILNSILS15500.10 SILNSILS15500.25
Tetraethylsilan
Tetraethylsilan
Formel: C₈H₂₀Si
Siedepunkt: 150…153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,8341 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009019
CAS-Nummer: 631-36-7
EINECS: 211-155-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR