Tetramethylgerman 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16931.06 A16931.14
A16931.06EA 159 EUR
A16931.06 A16931.14
Tetramethylgerman 98
Tetramethylgermane
Purity: 98% CAS No.: 865-52-1 Molecular Formula: Ge(CH3)4 Formula Weight: 132.73 Flash Point: -37°(-35°F) Refractive Index: 1.3890 Melting Point: -88° Boiling Point: 42-44° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014843
Formel: C₄H₁₂Ge
Molecular Weight: 132.75 g/mol
Siedepunkt: 42…44 °C
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 0.975
Flammpunkt: –37 °C (–35 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014843
CAS-Nummer: 865-52-1
EINECS: 212-745-0
UN: 1993
ADR: 3 II