Tetramethylsilan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TMS
268861000
268865000
268860025
ACRO268861000EA
73
EUR
ACRO268861000
ACRO268865000
ACRO268860025
Tetramethylsilan 99%
Tetramethylsilan
Formel:
C₄H₁₂Si Molecular Weight: 88.22 g/mol Siedepunkt: 26.6 Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.64 g/cm³ Flammpunkt: –27 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008274 CAS-Nummer: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 UN: 2749 ADR: 3 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |