Tetramethylzinn 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetramethylstannan

163980100 163980500
ACRO163980100EA 71.5 EUR
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetramethylzinn 98%
Tetramethylzinn
Formel: C₄H₁₂Sn
Molecular Weight: 178,85 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1,29 g/cm³
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008278
CAS-Nummer: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 3384
ADR: 6.1,I

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR