Bis(tributylzinn)oxid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13242.22 A13242.36
A13242.22EA 45 EUR
A13242.22 A13242.36
Bis(tributylzinn)oxid ≥97%
Bis(tributylzinn)oxid
Purity: 97% CAS No.: 56-35-9 Molecular Formula: C24H54OSn2 Formula Weight: 596.07 Flash Point: 168°(334°F) Refractive Index: 1.4865 Odour: Irritating Melting Point: -45° Boiling Point: 179-180°/2mm Beilstein Reference: 745057 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009418
Formel: C₂₄H₅₄OSn₂
Siedepunkt: 179…180 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,172
Flammpunkt: 168 °C (334 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009418
CAS-Nummer: 56-35-9
EINECS: 200-268-0
UN: 2788
ADR: 6.1,III