Hexamethyldisilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18889.0010 8.18889.0050
8.18889.0010EA 59.5 EUR
8.18889.0010 8.18889.0050
Hexamethyldisilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Molecular Weight: 146.38 g/mol
Siedepunkt: 112
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008258
CAS-Nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 146.37 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)