Hexamethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
217069-10G 217069-50G 217069-5G
SIAL217069-10GEA 98.7 EUR
SIAL217069-10G SIAL217069-50G SIAL217069-5G
Hexamethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Molecular Weight: 146.38 g/mol
Siedepunkt: 112
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008258
CAS-Nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3 II