Hexamethyldisilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS09600.10 SILS09600.25 SILS09600.100
SILNSILS09600.10EA 0 EUR
SILNSILS09600.10 SILNSILS09600.25 SILNSILS09600.100
Hexamethyldisilan
Hexamethyldisilane
Formel: C₆H₁₈Si₂
Molecular Weight: 146.38 g/mol
Siedepunkt: 112
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008258
CAS-Nummer: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR