Cyclopentyltrimethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethoxy(cyclopentyl)silane
L16442.14 L16442.22
L16442.14EA 108 EUR
L16442.14 L16442.22
Cyclopentyltrimethoxysilan 95%
Cyclopentyltrimethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 143487-47-2 Molecular Formula: C8H18O3Si Formula Weight: 190.32 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 75°/10mm Beilstein Reference: 8310738 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00236509
Formel: C₈H₁₈O₃Si
Molecular Weight: 190.31 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (10 mmHg)
Dichte: 0.990
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236509
CAS-Nummer: 143487-47-2
ADR: 3 III