Cyclopentyltrimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trimethoxy(cyclopentyl)silane
SILS05375.5
SILS05375.25
SILNSILS05375.5EA
0
EUR
SILNSILS05375.5
SILNSILS05375.25
Cyclopentyltrimethoxysilan
Cyclopentyltrimethoxysilan
Formel:
C₈H₁₈O₃Si Molecular Weight: 190.31 g/mol Siedepunkt: 75 °C (10 mmHg) Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00236509 CAS-Nummer: 143487-47-2 |