Trichlor(phenyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenyltrichlorosilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440108-100ML 440108-1L
SIAL440108-100MLEA 42.5 EUR
SIAL440108-100ML SIAL440108-1L
Trichlor(phenyl)silan, Sigma-Aldrich®
Trichlor(phenyl)silan
Formel: C₆H₅Cl₃Si
Molecular Weight: 211,55 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,315 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000479
CAS-Nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II