Phenylzinntrichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trichlorphenylstannan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

277231-25G 277231-5G
SIAL277231-25GEA 215 EUR
SIAL277231-25G SIAL277231-5G
Phenylzinntrichlorid, Sigma-Aldrich®
Phenylzinntrichlorid
Formel: C₆H₅Cl₃Sn
Molecular Weight: 302.17 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.83 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000513
CAS-Nummer: 1124-19-2
EINECS: 214-393-3
UN: 2788
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR