Phenyltriethoxysilan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethoxy(phenyl)silan
174640010
174642500
ACRO174640010EA
135
EUR
ACRO174640010
ACRO174642500
Phenyltriethoxysilan 98%
Phenyltriethoxysilan
Formel:
C₁₂H₂₀O₃Si Molecular Weight: 240,37 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41 °C Dichte: 0,996 g/cm³ Flammpunkt: 42 °C |
MDL:
MFCD00009065 CAS-Nummer: 780-69-8 EINECS: 212-305-8 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4594 to 1.4614 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |