Phenyltriethoxysilan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Triethoxy(phenyl)silan
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
L04684.18EA
25.2
EUR
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
Phenyltriethoxysilan ≥98%
Phenyltriethoxysilan
Purity: 98%
CAS No.: 780-69-8
Molecular Formula: C12H20Si
Formula Weight: 240.38
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2940602
MDL No.: MFCD00009065
Formel:
C₁₂H₂₀O₃Si Molecular Weight: 240,37 g/mol Siedepunkt: 235 °C Schmelzpunkt: 41 °C Dichte: 0,996 Flammpunkt: 96 °C (204 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009065 CAS-Nummer: 780-69-8 EINECS: 212-305-8 |