Phenyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Triethoxy(phenyl)silan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175609-1KG
175609-250G
175609-5G
SIAL175609-1KGEA
166
EUR
SIAL175609-1KG
SIAL175609-250G
SIAL175609-5G
Phenyltriethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Phenyltriethoxysilan
Formel:
C₁₂H₂₀O₃Si Molecular Weight: 240,37 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41 °C Dichte: 0,996 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009065 CAS-Nummer: 780-69-8 EINECS: 212-305-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...