Phenylsilan 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Silylbenzene
291690050
291690250
291691000
ACRO291690050EA
90
EUR
ACRO291690050
ACRO291690250
ACRO291691000
Phenylsilan 97+%
Phenylsilane
Formel:
C₆H₈Si Molecular Weight: 108,22 g/mol Siedepunkt: 120 °C (760 mmHg) Dichte: 0,87 g/cm³ Flammpunkt: 7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013478 CAS-Nummer: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |