Phenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Silylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
335150-1G
335150-25G
335150-5G
SIAL335150-1GEA
30.7
EUR
SIAL335150-1G
SIAL335150-25G
SIAL335150-5G
Phenylsilan, Sigma-Aldrich®
Phenylsilane
Formel:
C₆H₈Si Molecular Weight: 108,22 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013478 CAS-Nummer: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...