Phenylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Silylbenzene

SILS13600.5 SILS13600.25
SILNSILS13600.5EA 0 EUR
SILNSILS13600.5 SILNSILS13600.25
Phenylsilan
Phenylsilane
Formel: C₆H₈Si
Molecular Weight: 108,22 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013478
CAS-Nummer: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR