Diphenylzinndichlorid ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dichlordiphenylstannan
71139.18EA 202 EUR
71139.18 71139.09 71139.04
Diphenylzinndichlorid ≥95%
Diphenylzinndichlorid
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
Molecular Weight: 343,83 g/mol
Siedepunkt: 333…337 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Flammpunkt: >150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000516
CAS-Nummer: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
UN: 3146
ADR: 6.1,III