Diphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10884.14 A10884.06 A10884.22
A10884.14EA 137 EUR
A10884.14 A10884.06 A10884.22
Diphenylsilan ≥97%
Diphenylsilane
Purity: 97% CAS No.: 775-12-2 Molecular Formula: C12H12Si Formula Weight: 184.32 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 95-97°/13mm Beilstein Reference: 2935887 MDL No.: MFCD00003002
Formel: C₁₂H₁₂Si
Molecular Weight: 184,31 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (13 mmHg)
Dichte: 0,996
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003002
CAS-Nummer: 775-12-2
EINECS: 212-271-4