Diphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
148482-25G 148482-5G
SIAL148482-25GEA 142 EUR
SIAL148482-25G SIAL148482-5G
Diphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Diphenylsilane
Formel: C₁₂H₁₂Si
Molecular Weight: 184,31 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003002
CAS-Nummer: 775-12-2
EINECS: 212-271-4