Diphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Achtung
SILS08050.10 SILS08050.25 SILS08050.100
SILNSILS08050.10EA 0 EUR
SILNSILS08050.10 SILNSILS08050.25 SILNSILS08050.100
Diphenylsilan
Diphenylsilane
Formel: C₁₂H₁₂Si
Molecular Weight: 184,31 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003002
CAS-Nummer: 775-12-2
EINECS: 212-271-4