Fentinchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Triphenylzinnchlorid, Chlortriphenylstannan
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 39.2 EUR
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Fentinchlorid 95%
Fentinchlorid
Formel: C₁₈H₁₅ClSn
Molecular Weight: 385,48 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (13,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…108 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: ≥ 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000519
CAS-Nummer: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %