Fentinchlorid 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Triphenylzinnchlorid, Chlortriphenylstannan

L14289.22 L14289.36
L14289.22EA 37.6 EUR
L14289.22 L14289.36
Fentinchlorid 95%
Fentinchlorid

Purity: 95% CAS No.: 639-58-7 Molecular Formula: C18H15ClSn Formula Weight: 385.48 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 240°/13.5mm Beilstein Reference: 524762 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000519

Formel: C₁₈H₁₅ClSn
Molecular Weight: 385,48 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (13,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000519
CAS-Nummer: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR