Fluortriphenylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS20575.5 SILS20575.10 SILS20575.25
SILNSILS20575.5EA 0 EUR
SILNSILS20575.5 SILNSILS20575.10 SILNSILS20575.25
Fluortriphenylsilan
Fluortriphenylsilan
Formel: C₁₈H₁₅FSi
Siedepunkt: 143…147 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,212 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017899
CAS-Nummer: 379-50-0
EINECS: 206-832-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR