Triphenylsilan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11605.18 A11605.09
A11605.18EA 148 EUR
A11605.18 A11605.09
Triphenylsilan ≥99%
Triphenylsilane
Purity: 99% CAS No.: 789-25-3 Molecular Formula: (C6H5)3SiH Formula Weight: 260.41 Flash Point: 76°(169°F) Melting Point: 42-44° Boiling Point: 159-163°/3mm Beilstein Reference: 978182 MDL No.: MFCD00003003
Formel: C₁₈H₁₆Si
Molecular Weight: 260,41 g/mol
Siedepunkt: 159…163 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Dichte: 1,152 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003003
CAS-Nummer: 789-25-3
EINECS: 212-333-0