Tetramethylzinn ≥95%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetramethylstannan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481394-10ML 481394-50ML
SIAL481394-10MLEA 113 EUR
SIAL481394-10ML SIAL481394-50ML
Tetramethylzinn ≥95%, Sigma-Aldrich®
Tetramethylzinn
Formel: C₄H₁₂Sn
Molecular Weight: 178,85 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008278
CAS-Nummer: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II