Antimon(III)bromid 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Antimontribromid
318400500 318402500
ACRO318400500EA 110 EUR
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimon(III)bromid 97%, rein
Antimon(III)bromid
Formel: Br₃Sb
Molecular Weight: 361.47 g/mol
Siedepunkt: 280 °C
Schmelzpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016317
CAS-Nummer: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00747
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %