Bismut(III)bromid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
17112.14 17112.22
17112.14EA 125 EUR
17112.14 17112.22
Bismut(III)bromid ≥99% (Metall-Basis)
Bismut(III)bromid
Purity: 99% CAS No.: 7787-58-8 Molecular Formula: BiBr3 Formula Weight: 448.71 Physical Form: Powder Density: 5.72 Appearance: Yellow Odour: Acidic Melting Point: 218° Boiling Point: 453° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014195
Formel: BiBr₃
Siedepunkt: 453 °C
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 5,72
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01299