Bismut(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654981-1G 654981-5G
SIAL654981-1GEA 86 EUR
SIAL654981-1G SIAL654981-5G
Bismut(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)bromid
Formel: BiBr₃
Molecular Weight: 448.69 g/mol
Siedepunkt: 278 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 218
Dichte: 5.72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014195
CAS-Nummer: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01299