Phosphor(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphortribromid
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL157783-500GEA
156
EUR
SIAL157783-500G
SIAL157783-100G
Phosphor(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)bromid
Formel:
PBr₃ Molecular Weight: 270,69 g/mol Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 2,8903 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011436 CAS-Nummer: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 12,07514 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...