Phosphor(III)bromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phosphortribromid

M-Clarity™ quality level = MQ200

SIAL256536-100GEA 202 EUR
SIAL256536-100G SIAL256536-500G SIAL256536-5G
Phosphor(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)bromid
Formel: PBr₃
Molecular Weight: 270,69 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011436
CAS-Nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR