Antimon(V)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Antimonpentachlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

215171-1KG 215171-250G 215171-50G
SIAL215171-1KGEA 360 EUR
SIAL215171-1KG SIAL215171-250G SIAL215171-50G
Antimon(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Antimon(V)chlorid
Formel: Cl₅Sb
Molecular Weight: 299,02 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011213
CAS-Nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR