Antimon(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Antimonpentachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
338877-25G 338877-5G
SIAL338877-25GEA 220 EUR
SIAL338877-25G SIAL338877-5G
Antimon(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Antimon(V)chlorid
Formel: Cl₅Sb
Molecular Weight: 299,02 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011213
CAS-Nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701