Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bismuttrichlorid
224839-25G
224839-500G
224839-100G
SIAL224839-25GEA
96.5
EUR
SIAL224839-25G
SIAL224839-500G
SIAL224839-100G
Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)chlorid
Formel:
BiCl₃ Molecular Weight: 315,34 g/mol Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 4,75 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003461 CAS-Nummer: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,01261 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...