Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bismuttrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450723-25G 450723-5G
SIAL450723-25GEA 365 EUR
SIAL450723-25G SIAL450723-5G
Bismut(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)chlorid
Formel: BiCl₃
Molecular Weight: 315,34 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 4,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261