Phosphor(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157775-1KG 157775-250G
SIAL157775-1KGEA 119 EUR
SIAL157775-1KG SIAL157775-250G
Phosphor(V)chlorid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(V)chlorid
Formel: Cl₅P
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Schmelzpunkt: ∼148 °C
Dichte: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011439
CAS-Nummer: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508